Methyl 2-chloro-5-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930591-5G
APOSOR930591-5GEA 101 EUR
APOSOR930591-5G
Methyl 2-chloro-5-methylbenzoate 95%
Methyl 2-chloro-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025214
Núm. CAS: 16220-95-4