2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930611-1G
OR930611-250MG
APOSOR930611-1GEA
806
EUR
APOSOR930611-1G
APOSOR930611-250MG
2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
2-Chloro-3-ethynylpyridine
Formula:
C₇H₄ClN MW: 137,566 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13189764 Núm. CAS: 1196156-69-0 |