2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9307-1G OR9307-250MG OR9307-5G
APOSOR9307-1GEA 149 EUR
APOSOR9307-1G APOSOR9307-250MG APOSOR9307-5G
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Pto. de fusión: 85…86,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203101
Núm. CAS: 139697-88-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III