1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930712-1G OR930712-250MG
APOSOR930712-1GEA 864 EUR
APOSOR930712-1G APOSOR930712-250MG
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115071
Núm. CAS: 247583-70-6