6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR930788-250MG OR930788-1G
APOSOR930788-250MGEA 437 EUR
APOSOR930788-250MG APOSOR930788-1G
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀ClNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026792
Núm. CAS: 191608-09-0