(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-N-cyclopropylpyrimidin-2-amine
OR930797-1G
APOSOR930797-1GEA 505 EUR
APOSOR930797-1G
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Formula: C₇H₈ClN₃
MW: 169,612 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046853
Núm. CAS: 1044771-76-7