(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-methyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930806-1G OR930806-250MG
APOSOR930806-1GEA 480 EUR
APOSOR930806-1G APOSOR930806-250MG
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-methyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-methyl-amine
Formula: C₅H₇ClN₂S
MW: 162,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18206726
Núm. CAS: 120740-06-9