3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930832-1G OR930832-250MG
APOSOR930832-1GEA 229 EUR
APOSOR930832-1G APOSOR930832-250MG
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09886637
Núm. CAS: 41038-69-1