5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930848-1G OR930848-5G
APOSOR930848-1GEA 136 EUR
APOSOR930848-1G APOSOR930848-5G
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864592
Núm. CAS: 219921-68-3