1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930852-1G OR930852-250MG
APOSOR930852-1GEA 140 EUR
APOSOR930852-1G APOSOR930852-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047565
Núm. CAS: 19343-78-3