4-Methylpent-4-enoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930895-1G OR930895-250MG
APOSOR930895-1GEA 394 EUR
APOSOR930895-1G APOSOR930895-250MG
4-Methylpent-4-enoic acid 95%
4-Methylpent-4-enoic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114.142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208588
Núm. CAS: 1001-75-8