2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930897-1G OR930897-250MG
APOSOR930897-1GEA 538 EUR
APOSOR930897-1G APOSOR930897-250MG
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine
Formula: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033268
Núm. CAS: 82619-63-4