3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930987-1G OR930987-250MG
APOSOR930987-1GEA 877 EUR
APOSOR930987-1G APOSOR930987-250MG
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
3-(Nitromethyl)cyclopentanone
Formula: C₆H₉NO₃
MW: 143,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847689
Núm. CAS: 81266-47-9