1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930988-1G OR930988-250MG
APOSOR930988-1GEA 712 EUR
APOSOR930988-1G APOSOR930988-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12181369
Núm. CAS: 1039758-67-2