1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930991-5G
APOSOR930991-5GEA
159
EUR
APOSOR930991-5G
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride 95%
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₅ClN₂·ClH MW: 199,121 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12031872 Núm. CAS: 126055-32-1 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)