Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931003-10G OR931003-1G OR931003-5G
APOSOR931003-10GEA 2000 EUR
APOSOR931003-10G APOSOR931003-1G APOSOR931003-5G
Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12408554
Núm. CAS: 1114876-08-2