4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931092-1G OR931092-5G
APOSOR931092-1GEA 125 EUR
APOSOR931092-1G APOSOR931092-5G
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₄OSi
MW: 178,303 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064053
Núm. CAS: 2199-32-8