2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931100-1G OR931100-250MG
APOSOR931100-1GEA 647 EUR
APOSOR931100-1G APOSOR931100-250MG
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972089
Núm. CAS: 858232-97-0