(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931116-1G OR931116-250MG
APOSOR931116-1GEA 531 EUR
APOSOR931116-1G APOSOR931116-250MG
(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 96%
(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
Formula: C₁₀H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235017
Núm. CAS: 5445-45-4