6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931131-1G OR931131-250MG
APOSOR931131-1GEA 841 EUR
APOSOR931131-1G APOSOR931131-250MG
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
6-Chloroquinazolin-2-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
MW: 179,606 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368133
Núm. CAS: 20028-71-1