1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931157-1G OR931157-250MG
APOSOR931157-1GEA 482 EUR
APOSOR931157-1G APOSOR931157-250MG
1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester 95%
1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formula: C₈H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02328549
Núm. CAS: 2818-08-8