4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931169-1G OR931169-250MG
APOSOR931169-1GEA 712 EUR
APOSOR931169-1G APOSOR931169-250MG
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16556147
Núm. CAS: 1050642-24-4