2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931181-1G
APOSOR931181-1GEA 132 EUR
APOSOR931181-1G
2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95%
2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formula: C₇H₆ClNO·ClH
MW: 192,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033889
Núm. CAS: 61889-48-3