1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931193-1G OR931193-250MG
APOSOR931193-1GEA 270 EUR
APOSOR931193-1G APOSOR931193-250MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
1-Methyl-4-nitro-1H-indole
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236728
Núm. CAS: 91482-63-2