5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931210-1G OR931210-250MG
APOSOR931210-1GEA 770 EUR
APOSOR931210-1G APOSOR931210-250MG
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367902
Núm. CAS: 106726-82-3