Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931255-25G OR931255-5G
APOSOR931255-25GEA 388 EUR
APOSOR931255-25G APOSOR931255-5G
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756023
Núm. CAS: 51940-63-7