Aminotriester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Di-tert-butyl 4-amino-4-(3-(tert-butoxy)-3-oxopropyl)heptanedioate
OR931286-1G
OR931286-5G
OR931286-250MG
APOSOR931286-1GEA
180
EUR
APOSOR931286-1G
APOSOR931286-5G
APOSOR931286-250MG
Aminotriester 95%
Aminotriester
Formula:
C₂₂H₄₁NO₆ MW: 415,564 g/mol Pto. de fusión: 60…70 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07357283 Núm. CAS: 136586-99-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)