6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931294-1G OR931294-250MG
APOSOR931294-1GEA 151 EUR
APOSOR931294-1G APOSOR931294-250MG
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954938
Núm. CAS: 174500-88-0