5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931371-1G
APOSOR931371-1GEA 89.9 EUR
APOSOR931371-1G
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄ClN₃O₂
MW: 161,546 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462202
Núm. CAS: 6814-58-0