3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931387-1G OR931387-250MG
APOSOR931387-1GEA 828 EUR
APOSOR931387-1G APOSOR931387-250MG
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆ClNO₂
MW: 159.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190369
Núm. CAS: 1196157-30-8