6-Bromo-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(6-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Br)-OH
OR931390-1G OR931390-250MG
APOSOR931390-1GEA 264 EUR
APOSOR931390-1G APOSOR931390-250MG
6-Bromo-L-tryptophan 97%
6-Bromo-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214433
Núm. CAS: 52448-17-6