2-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-2-yl)-ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931424-1G
OR931424-250MG
APOSOR931424-1GEA
864
EUR
APOSOR931424-1G
APOSOR931424-250MG
2-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-2-yl)-ethylamine 95%
2-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-2-yl)-ethylamine
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,216 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01659461 Núm. CAS: 87086-36-0 |