Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931425-1G OR931425-250MG
APOSOR931425-1GEA 609 EUR
APOSOR931425-1G APOSOR931425-250MG
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566236
Núm. CAS: 773140-43-5