N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931441-1G OR931441-250MG
APOSOR931441-1GEA 104 EUR
APOSOR931441-1G APOSOR931441-250MG
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320495
Núm. CAS: 7145-71-3