2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931456-1G OR931456-500MG
APOSOR931456-1GEA 864 EUR
APOSOR931456-1G APOSOR931456-500MG
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid 95%
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15071443
Núm. CAS: 1071433-06-1