3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931459-1G OR931459-250MG
APOSOR931459-1GEA 87 EUR
APOSOR931459-1G APOSOR931459-250MG
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19694856
Núm. CAS: 872091-00-4