5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931478-1G OR931478-250MG
APOSOR931478-1GEA 415 EUR
APOSOR931478-1G APOSOR931478-250MG
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457570
Núm. CAS: 227279-10-9