2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931491-1G OR931491-250MG
APOSOR931491-1GEA 0 EUR
APOSOR931491-1G APOSOR931491-250MG
2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
2-Sec-butoxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02629688
Núm. CAS: 22921-59-1