2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-(Chloromethyl)phenyl)acetic acid
OR931497-1G OR931497-5G
APOSOR931497-1GEA 68.3 EUR
APOSOR931497-1G APOSOR931497-5G
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200800
Núm. CAS: 95335-46-9