5-Bromo-6-methylpicolinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931501-1G OR931501-250MG
APOSOR931501-1GEA 0 EUR
APOSOR931501-1G APOSOR931501-250MG
5-Bromo-6-methylpicolinonitrile 95%
5-Bromo-6-methylpicolinonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181587
Núm. CAS: 1173897-86-3