tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931520-1G
APOSOR931520-1GEA 59.6 EUR
APOSOR931520-1G
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate
Formula: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698150
Núm. CAS: 149990-27-2