2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931545-1G OR931545-25G OR931545-5G
APOSOR931545-1GEA 145 EUR
APOSOR931545-1G APOSOR931545-25G APOSOR931545-5G
2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
2-Ethoxy-1-pyrroline
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11618011
Núm. CAS: 931-46-4