2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR931550-1G OR931550-250MG OR931550-5G
APOSOR931550-1GEA 108 EUR
APOSOR931550-1G APOSOR931550-250MG APOSOR931550-5G
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18392427
Núm. CAS: 942199-56-6
UN: 1759
ADR: 8,III