8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR931617-1G
OR931617-250MG
APOSOR931617-1GEA
142
EUR
APOSOR931617-1G
APOSOR931617-250MG
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formula:
C₇H₈N₄ MW: 148,165 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11846609 Núm. CAS: 1239648-74-8 |