2,5-Dichlorophenethyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931635-10G OR931635-5G
APOSOR931635-10GEA 60.9 EUR
APOSOR931635-10G APOSOR931635-5G
2,5-Dichlorophenethyl alcohol 95%
2,5-Dichlorophenethyl alcohol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038828
Núm. CAS: 1875-87-2