(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931671-1G
OR931671-250MG
APOSOR931671-1GEA
985
EUR
APOSOR931671-1G
APOSOR931671-250MG
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Formula:
C₇H₁₀N₂·2ClH MW: 195,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09910172 Núm. CAS: 85127-50-0 |