3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931695-5G
APOSOR931695-5GEA 137 EUR
APOSOR931695-5G
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657155
Núm. CAS: 83783-33-9