1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931708-1G
OR931708-250MG
APOSOR931708-1GEA
159
EUR
APOSOR931708-1G
APOSOR931708-250MG
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₃NO MW: 175,227 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03180300 Núm. CAS: 493-50-5 |