1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931741-1G OR931741-250MG
APOSOR931741-1GEA 538 EUR
APOSOR931741-1G APOSOR931741-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198430
Núm. CAS: 864723-38-6