4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR931756-1G OR931756-5G
APOSOR931756-1GEA 213 EUR
APOSOR931756-1G APOSOR931756-5G
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
4-Bromo-5-methylisoxazole
Formula: C₄H₄BrNO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD13689016
Núm. CAS: 7064-37-1